Läs mer
bärnstenssyraanhydrid,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483331 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483331 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11483331 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210297001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifications
Kemiskt namn eller material Succinic Anhydride
CAS 108-30-5
Färg Vitt
Densitet 1.572g/cm3
Kvantitet 1 kg
Fysisk form Fast
Analysprocentintervall >99%
Molekylformel C4H4O3
MDL-nummer MFCD00005525
Synonym succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
InChI-nyckel RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1CCC(=O)O1
IUPAC-namn oxolan-2,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 100.07
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
Formel vikt 100.1