Läs mer
Succinanhydrid, 99 %
Beskrivning
Bärnstenssyraanhydrid används som limningsmedel och härdande medel för epoxiharts. Det fungerar som en tillsats i papperstillverkning. Det används vid framställning av kovalent tvärbundna oxiderade alginat- och N-succinyl-chitosan-hydrogeler. Den fungerar som mellanprodukt för funktionaliserade oxidytor på ett chip och för polyesterhartser. Vidare finner den användning i kosmetika, läkemedel och i beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bärnstenssyraanhydrid används som limningsmedel och härdande medel för epoxiharts. Det fungerar som en tillsats i papperstillverkning. Det används vid framställning av kovalent tvärbundna oxiderade alginat- och N-succinyl-chitosan-hydrogeler. Den fungerar som mellanprodukt för funktionaliserade oxidytor på ett chip och för polyesterhartser. Vidare finner den användning i kosmetika, läkemedel och i beläggningar.
Löslighet
Löslig i kloroform. Löslig i kloroform, koltetraklorid och alkohol. Något lösligt i eter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, alkoholer och aminer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinic Anhydride |
| Smältpunkt | 118 °C till 121 °C |
| Kokpunkt | 261 °C |
| Densitet | 1.572 |
| Kvantitet | 250 g |
| Flampunkt | 157 °C (314 °F) |
| Analysprocentintervall | 0.99 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Beilstein | 108441 |
| Merck Index | 148870 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Succinic anhydride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Succinic anhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.