Läs mer
Succinanhydrid, 99 %
Produktkod. 11474943
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474943 5000 g 5000g
11464943 250 g 250g
11443960 500 g 500g
11454943 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11474943 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12245.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 108-30-5 | C4H4O3 | 100,07 g/mol
Bärnstenssyraanhydrid används som limningsmedel och härdande medel för epoxiharts. Det fungerar som en tillsats i papperstillverkning. Det används vid framställning av kovalent tvärbundna oxiderade alginat- och N-succinyl-chitosan-hydrogeler. Den fungerar som mellanprodukt för funktionaliserade oxidytor på ett chip och för polyesterhartser. Vidare finner den användning i kosmetika, läkemedel och i beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bärnstenssyraanhydrid används som limningsmedel och härdande medel för epoxiharts. Det fungerar som en tillsats i papperstillverkning. Det används vid framställning av kovalent tvärbundna oxiderade alginat- och N-succinyl-chitosan-hydrogeler. Den fungerar som mellanprodukt för funktionaliserade oxidytor på ett chip och för polyesterhartser. Vidare finner den användning i kosmetika, läkemedel och i beläggningar.
Löslighet
Löslig i kloroform. Löslig i kloroform, koltetraklorid och alkohol. Något lösligt i eter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, alkoholer och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-30-5
Molekylformel C4H4O3
Molekylvikt (g/mol) 100.07
MDL-nummer MFCD00005525
InChI-nyckel RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
IUPAC-namn oxolan-2,5-dion
LEDER O=C1CCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic anhydride
Smältpunkt 118 °C till 121 °C
Kokpunkt 261 °C
Densitet 1.572
Kvantitet 5000 g
Flampunkt 157 °C (314 °F)
Analysprocentintervall 0.99
Känslighet Känslig för fukt
Beilstein 108441
Merck Index 148870
Löslighetsinformation Löslig i kloroform; Löslig i kloroform, koltetraklorid och alkohol; Lätt löslig i eter; Olöslig i vatten.
Formel vikt 100.07
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.