Läs mer
Succinic anhydride, MilliporeSigma™
Produktkod. 15856250
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15856250 100 g Plastic Bottle 100g
1 options
Produktkod. 15856250 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8006830100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic anhydride
pH 2.7 (20g/L, aq.)
Smältpunkt 116°C to 120°C
CAS 108-30-5
Färg Colorless
Densitet 1.48g/cm3
Kvantitet 100 g
Odör Stinging
Förpackning Plastic Bottle
Fysisk form Crystals
Molekylformel C4H4O3
MDL-nummer MFCD00005525
Synonym succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
Kokpunkt 261°C
Löslighetsinformation Water: 67g/L at 20°C Hydrolysis
InChI-nyckel RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1CCC(=O)O1
IUPAC-namn oxolane-2,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 100.07
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
Formel vikt 100.07