Läs mer
Succinic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15876250
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876250 1 kg 1kg
15866250 500 g 500g
15838380 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15876250 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8006831000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-30-5
Specifikationer
Smältpunkt 116°C to 120°C
Densitet 1.23 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 261°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00005525
Kvantitet 1 kg
Synonym Succinic anhydride, Succinic anhydride
Molekylvikt (g/mol) 100.07