Läs mer
Succinisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30011128
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011128 250 g
30008073 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011128 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS688770250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-30-5
Molekylformel C4 H4 O3
Molekylvikt (g/mol) 100.073
Synonym Dihydro-2,5-furandione, 2,5-Diketotetrahydrofuran, Butanedioic Anhydride, Dihydro-2,5-furandione, NSC 8518, Rikacid SA, Succinic Acid Anhydride, Succinyl Anhydride, Succinyl Oxide, Tetrahydro-2,5-dioxofuran, Tetrahydro-2,5-furandione;
IUPAC-namn tetrahydrofuran-2,5-dione
LEDER O=C1CCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic Anhydride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
Formel vikt 100.016
Procent renhet >95%