Läs mer
Succinic-d4 Anhydride, CDN
Produktkod. 30322247
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30322247 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322247 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND24151G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Succinic Anhydride-d4
CAS 14341-86-7
Molekylformel C4 2H4 O3
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1 S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1D2,2D2
LEDER [2 H]C1([2 H])C(=O)OC(=O)C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 3,3,4,4-tetradeuteriooxolane-2,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 104.1
Formel vikt 104.0412 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.