Läs mer
Succinimid, 98 %
Produktkod. 10757582 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10757582 5 g Glasflaska 5g
10337371 100 g Glasflaska 100g
10738162 500 g Glasflaska 500g
13488518 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10757582 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348650050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-56-8 | C4H5NR2 | 99,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-56-8
Molekylformel C4H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 99.08
MDL-nummer MFCD00005495
InChI-nyckel KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
PubChem CID 11439
ChEBI CHEBI:9307
IUPAC-namn pyrrolidin-2,5-dion
LEDER C1CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinimide
Namnnotering 98%
Smältpunkt 121,0 °C till 126,0 °C
Färg Brun till vit
Kokpunkt 285,0 °C till 290,0 °C
Flampunkt 201 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 21,369
Merck Index 15,9001
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 240 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1 g/24 ml alkohol - 1 g/5 ml alkohol (60 °C), olöslig i eter och kloroform
Formel vikt 99.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Succinimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.