Läs mer
Succinimid, 98+%
Produktkod. 11425603
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425603 250 g 250g
11415603 1000 g 1000g
11435603 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425603 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13503.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-56-8 | C4H5NO2 | 99,089 g/mol
Succinimid används i organiska synteser och i industriella silverpläteringsprocesser. Det används också som antikonvulsiva läkemedel som etosuximid, fensuximid och metsuximid. Vidare används det för att bilda kovalenta bindningar mellan proteiner, peptider och plaster. Utöver detta används det som ett viktigt råmaterial för syntes av heterocykliska föreningar genom N-acyliminium-cykliseringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Succinimid används i organiska synteser och i industriella silverpläteringsprocessen. Det används också som antikonvulsiva läkemedel som etosuximid, fensuximid och metsuximid. Vidare används det för att bilda kovalenta bindningar mellan proteiner, peptider och plaster. Utöver detta används det som ett viktigt råmaterial för syntes av heterocykliska föreningar genom N-acyliminium-cykliseringar.
Löslighet
Löslig i vatten och etanol. Olösligt i eter och kloroform.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-56-8
Molekylformel C4H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 99.089
MDL-nummer MFCD00005495
InChI-nyckel KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
PubChem CID 11439
ChEBI CHEBI:9307
IUPAC-namn pyrrolidin-2,5-dion
LEDER C1CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinimide
Smältpunkt 121 °C till 126 °C
Densitet 1.41
pH 4 till 6
Kokpunkt 287 °C till 288 °C
Flampunkt 201 °C (393 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 108440
Merck Index 14,8871
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol. Olöslig i eter och kloroform.
Formel vikt 99.09
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Succinimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.