Läs mer
Succinimide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15889530
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15889530 1 kg 1kg
15879530 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15889530 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8079711000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-56-8
Specifikationer
Smältpunkt 121°C to 124°C
Densitet 1.4 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00005495
Kvantitet 1 kg
Synonym Succinimide, Succinimide
Molekylvikt (g/mol) 99.09