Läs mer
Succinimid, TRC
Produktkod. 30133113
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133113 5 g
30006140 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133113 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6894005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-56-8
Molekylformel C4H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 99.09
Synonym 2,5-Diketopyrrolidine, 2,5-Dioxopyrrolidine, Butanimide, Lubrizol 6406, NSC 11204, NSC 13114, NSC 49152, Succinic Acid Imide, Succinic Imide
IUPAC-namn Pyrrolidin-2,5-dione
LEDER O=C1CCC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinimide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
Formel vikt 99.032