Läs mer
Invitrogen™ Succinimidyl 3-(2-Pyridylditio)propionat (SPDP)
Produktkod. 11530666
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11530666 100 mg 100mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530666 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S1531
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Succinimidylestern reagerar kemiskt med primära aminer och efter mild reduktion av ditiolen kan den reagera bilda en disulfid med andra tioler.
Tvärbindningsreagens är användbara för att undersöka de rumsliga förhållandena och interaktionerna inom och mellan biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning SPDP
Molekylvikt (g/mol) 312.36
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 6,8 Å
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid -20 °C skyddad från ljus.
Cellpermeabilitet Ja
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester, Pyridyldisulfid
Spacer Kort (<10 Å)
Form Solid
Kvantitet 100 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare