Läs mer
Succinimidyl 3-(Tri-n-butylstannyl)benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinimidyl 3-(Tri-n-butylstannyl)benzoate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8NO4.3C4H9.Sn/c13-9-6-7-10(14)12(9)16-11(15)8-4-2-1-3-5-8;3*1-3-4-2;/h1-2,4-5H,6-7H2;3*1,3-4H2,2H3; |
| Formel vikt | 509.1588 |