Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Succinimidylacetat
Produktkod. 16554284 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16554284 100 g 100g
16534284 5 g -
16544284 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16554284 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 464751000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14464-29-0 | C6H7NO4 | 157.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14464-29-0
Molekylformel C6H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 157.13
InChI-nyckel SIFCHNIAAPMMKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2,5-dioxopyrrolidin-1-ylacetat
LEDER CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinimidyl acetate
Smältpunkt 133.0°C to 134.0°C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in toluene
Formel vikt 157.13
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.