Läs mer
Succinonitril, 98 %
Produktkod. 11341807
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341807 500 g 500g
11331807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05037.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-61-2 | C4H4N2 | 80,09 g/mol
Succinonitril dispergerad med joniska vätskor inneslutna i en värdpolymer användes för att bilda gelpolymerelektrolyterna. Det användes som dopningsmedel för att undersöka jonkonduktiviteten och röntgenabsorptionsspektroskopiska resultat för litium- och kopparsaltdopad succinonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Succinonitril dispergerad med joniska vätskor inneslutna i en värdpolymer användes för att bilda gelpolymerelektrolyterna. Det användes som dopningsmedel för att undersöka jonkonduktiviteten och röntgenabsorptionsspektroskopiska resultat för litium- och kopparsaltdopad succinonitril.
Löslighet
Något löslig i metanol och vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-61-2
Molekylformel C4H4N2
Molekylvikt (g/mol) 80.09
MDL-nummer MFCD00001949
InChI-nyckel IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinonitrile, deprelin, succinodinitrile, ethylene cyanide, dician, dinile, 1,2-dicyanoethane, ethylene dicyanide, disuxyl, succinil
PubChem CID 8062
IUPAC-namn butandinitril
LEDER N#CCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinonitrile
Smältpunkt 52°C to 56°C
Kokpunkt 265°C to 267°C
Flampunkt 132°C (269°F)
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1098380
Merck Index 14,8872
Löslighetsinformation Slightly soluble in methanol and water.
Formel vikt 80.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.