Läs mer
Succinonitril, 99+%
Produktkod. 10685802 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10685802 100 g Glasflaska 100g
10742981 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10685802 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 SEK
    443.65 SEK / 100g
    Save 61.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 110-61-2 | C4H4N2 | 80,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-61-2
Molekylformel C4H4N2
Molekylvikt (g/mol) 80.09
MDL-nummer MFCD00001949
InChI-nyckel IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinonitrile, deprelin, succinodinitrile, ethylene cyanide, dician, dinile, 1,2-dicyanoethane, ethylene dicyanide, disuxyl, succinil
PubChem CID 8062
IUPAC-namn butandinitril
LEDER N#CCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinonitrile
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 57 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 265 °C till 267 °C
Flampunkt 132 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NCCH2CH2CN
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 615
Fieser 04,241
Merck Index 15, 9003
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 12,8%. Andra lösligheter: lösliga i aceton, kloroform och dioxan, lätt lösliga i etanol, bensen, eter och koldisulfid
Formel vikt 80.09
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.