Läs mer
Succinophenon (Difenacyl), Mikromol™
Produktkod. 30050489
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050489 25 mg
30049383 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050489 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0039.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Succinofenon (Difenacyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinophenone (Diphenacyl)
CAS 495-71-6
Analyt- eller komponentnamn Succinophenone (Diphenacyl)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Succinophenone, Diphenacyl
InChI formel InChI=1S/C16H14O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
LEDER O=C(CCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1,4-difenylbutan-1,4-DION
Molekylvikt (g/mol) 238.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 238,0994 g/mol