Läs mer
Succinyl Bis[(phenylimino)-2,1-ethanediyl]bis(3-maleimidopropanamide), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinyl Bis[(phenylimino)-2,1-ethanediyl]bis(3-maleimidopropanamide) |
| CAS | 1346602-61-6 |
| Molekylformel | C34H36N6O8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H36N6O8/c41-27(17-21-39-31(45)13-14-32(39)46)35-19-23-37(25-7-3-1-4-8-25)29(43)11-12-30(44)38(26-9-5-2-6-10-26)24-20-36-28(42)18-22-40-33(47)15-16-34(40)48/h1-10,13-16H,11-12,17-24H2,(H,35,41)(H,36,42) |
| LEDER | O=C(CCN1C(=O)C=CC1=O)NCCN(C(=O)CCC(=O)N(CCNC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | N,N'-bis[2-[3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoylamino]ethyl]-N,N'-diphenylbutanediamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 656.69 |
| Formel vikt | 656.2595 |