missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Succinyl Carnitine Chloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinyl Carnitine Chloride Salt |
| CAS | 8217914-56-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11H20NO6Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R)-3-carboxy-2-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inner Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO6/c1-12(2,3)7-8(6-10(15)16)18-11(17)5-4-9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H-,13,14,15,16)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(CCC(O)=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.73 |
| Procent renhet | >95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?