Läs mer
Succinyl chloride, 96%
Produktkod. 11458317
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11458317 250 g 250g
11448317 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11458317 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18389.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 543-20-4 | C4H4Cl2O2 | 154.974 g/mol
Det används vid syntes av biseugenylsuccinat och bis(4-maleimidfenyl)succinat. Det används också som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt i läkemedel, organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som hydrolytiskt reagens för bestämning av vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid syntes av biseugenylsuccinat och bis(4-maleimidfenyl)succinat. Det används också som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt i läkemedel, organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som hydrolytiskt reagens för bestämning av vatten.
Löslighet Reagerar häftigt
med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, alkoholer och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 543-20-4
Molekylformel C4H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 154.974
MDL-nummer MFCD00000749
InChI-nyckel IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
PubChem CID 10970
IUPAC-namn butandiyldiklorid
LEDER C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Succinyl chloride
Smältpunkt 16°C to 17°C
Densitet 1.407
Kokpunkt 190°C
Flampunkt 76°C (168°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.471
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 507064
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,8873
Löslighetsinformation Reacts violently with water.
Formel vikt 154.98
Procent renhet 96%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.