Läs mer
Succinylklorid, ca. 95 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10588865 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10588865 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10588865 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430801000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 543-20-4 | C4H4Cl2O2 | 154.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 190.0°C
Kemiskt namn eller material Succinyl chloride
Smältpunkt 16.0°C to 17.0°C
CAS 543-20-4
Färg Färglös till Brun
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Analysprocentintervall ca. 95%
Molekylformel C4H4Cl2O2
Linjär formel ClCOCH2CH2COCl
MDL-nummer MFCD00000749
Flampunkt 76°C
Merck Index 15,9004
Synonym succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
InChI-nyckel IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
IUPAC-namn butandiyldiklorid
Molekylvikt (g/mol) 154.98
PubChem CID 10970
Formel vikt 154.98
Procent renhet ∼95%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Brytningsindex 1.4700 to 1.4720
Densitet 1.407, 1.4070g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Succinyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.