Läs mer
Succinyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinyl Chloride |
| CAS | 543-20-4 |
| Molekylformel | C4 H4 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2 |
| LEDER | ClC(=O)CCC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | butanedioyl dichloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.979 |
| Formel vikt | 153.959 |