missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Succinylacetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinylacetone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 158.0579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?