Läs mer
Succinylkolinklorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15525296 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15525296 100 g 100g
15505296 5 g 5g
15515296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15525296 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460111000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71-27-2 | C14H30Cl2N2O4 | 361.3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-27-2
Molekylformel C14H30Cl2N2O4
Molekylvikt (g/mol) 361.3
InChI-nyckel YOEWQQVKRJEPAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym succinylcholine chloride, succinyldicholine chloride, suxamethonium chloride, midarine, scoline, succinylcholine dichloride, anectine, lysthenon, succinylforte, lysthenone
PubChem CID 22475
ChEBI CHEBI:61219
IUPAC-namn trimetyl-[2-[4-oxo-4-[2-(trimetylazaniumyl)etoxi]butanoyl]oxietyl]azanium;diklorid
LEDER C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinylcholine chloride
Smältpunkt 160.0°C to 162.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 361.3
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Succinylcholine chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.