Läs mer
Succinylmonocholine Chloride, Mikromol™
Beskrivning
Succinylmonocholine Chloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinylmonocholine Chloride |
| CAS | 5297-17-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Succinylmonocholine Chloride |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C9 H18 N O4 . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (3-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-ethanaminium chloride (1:1), Succinylmonocholine Chloride, Choline, chloride, hydrogen succinate, Succinic acid, monoester with choline chloride, Succinyl monocholine chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H |
| LEDER | [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(3-carboxypropanoyloxy)ethyl-trimethylazanium;chloride |
| Visa mer |