missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SUCLG1 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97325MFV500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SUCLG1 Polyclonal antibody specifically detects SUCLG1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| SUCLG1 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| EC 6.2.1, EC 6.2.1.4, FLJ21114, FLJ43513, GALPHA, MTDPS9, SCS-alpha, succinate-CoA ligase, alpha subunit, succinate-CoA ligase, GDP-forming, alpha subunit, succinyl-CoA ligase [GDP-forming] subunit alpha, mitochondrial, Succinyl-CoA synthetase subunit alpha, SUCLA1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SUCLG1 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 8802 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering