Läs mer
Sucralfate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sucralfate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O35S8.16Al.40H2O/c13-48(14,15)37-1-4-6(43-51(22,23)24)8(45-53(28,29)30)9(46-54(31,32)33)11(40-4)42-12(3-39-50(19,20)21)10(47-55(34,35)36)7(44-52(25,26)27)5(41-12)2-38-49(16,17)18;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h4-11H,1-3H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36);;;;;;;;;;;;;;;;;40*1H2/q;16*+3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-48/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1......................................................../s1 |
| Formel vikt | 2085.5223 |