Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sukralos, 98%
Produktkod. p-7043271
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek
100g
250g
Produktkod. 15418209
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J66736.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56038-13-2 | C12H19Cl3O8 | 397.63 g/mol
Sukralos är ett socker utan kalorier som används som sötningsmedel som aktiverar T1R2/T1R3 sötsmaksreceptorer och modulerar glukagonliknande peptid-1, glukosberoende insulinotrofisk peptid och inkretinsekretion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Sukralos är ett kalorifritt socker som används som
sötningsmedel som aktiverar T1R2/T1R3 sötsmaksreceptorer och modulerar glukagonliknande peptid-1, glukosberoende insulinotrofisk peptid och inkretinsekretion.
Löslighet Löslig i vatten
.
Anteckningar
Endast för forskning: Ej avsedd för livsmedel, kosmetika eller diagnostisk och terapeutisk användning på djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56038-13-2
Molekylformel C12H19Cl3O8
Molekylvikt (g/mol) 397.63
MDL-nummer MFCD03648615
InChI-nyckel BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Synonym sucralose, trichlorosucrose, splenda, 1',4,6'-trichlorogalactosucrose, unii-96k6uq3zd4, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, trichlorogalactosucrose, trichlorogalacto-sucrose, aspasvit
PubChem CID 71485
ChEBI CHEBI:32159
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(klormetyl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]oxi-5-klor-6-(hydroximetyl)oxan-3,4-diol
LEDER OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucralose
Smältpunkt 130°C (decomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Beilstein 3654410
Merck Index 14,8880
Löslighetsinformation Soluble in Water.
Formel vikt 397.63
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.