Läs mer
Sucralose-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sucralose-d6 |
| CAS | 1459161-55-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12H13D6Cl3O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Trichlorosucrose-d6','1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11?,12+/m1/s1/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](C([2H])([2H])Cl)O[C@]1(OC2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](Cl)[C@@H](C([2H])([2H])O)O2)C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC-namn | (3R,4R,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chloromethyl-d2)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)oxy)-5-chloro-6-(hydroxymethyl-d2)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 403.66 |
| Visa mer |