Läs mer
Sucralos, LoGiCal
Produktkod. 30464254
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464254 10 mg
1 options
Produktkod. 30464254 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1490.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Sukralos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucralose
CAS 56038-13-2
Analyt- eller komponentnamn Sucralose
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H19 Cl3 O8
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sucralose, 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside
InChI formel InChI=1 S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20 H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
LEDER OC[C@H]1 O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2 O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1 Cl
IUPAC-namn (2 R,3 R,4 R,5 R,6 R)-2-[(2 R,3 S,4 S,5 S)-2,5-bis(klorometyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-klor-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4-diol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 397.63
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 396,0146 g/mol