Läs mer
Sucralose, MedChemExpress
Produktkod. 16442386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16442386 500 mg 500mg
16439116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16442386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0614
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Sucralose (E955; Trichlorosucrose) is a non-nutritive artificial sweetener and sugar substitute. Sucralose can activate a conserved neural fasting response and thereby exerts an appetite-stimulating effect in rodents.
Sucralose (E955
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucralose
CAS 56038-13-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H19Cl3O8
Kvantitet 500 mg
Synonym E955 Trichlorosucrose
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (251.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC[C@]1(O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]2Cl)O)O[C@@H]2CO
Molekylvikt (g/mol) 397.63
Formel vikt 397.63
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death