Läs mer
Sukralos, Thermo Scientific™
Produktkod. 17740689 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17740689 100 g
17750689 250 g
17730689 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17740689 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 470091000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Specifikationer
Alfa vektor SUKRALOS
Kemiskt namn eller material Sucralose
CAS 56038-13-2
Smältpunkt 130 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Konformerar
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C12 H19 Cl3 O8
MDL-nummer 03648615
Kvantitet 100 g
Merck Index XIII 8965
Specifikt rotationsförhållande (20 °C, 589 nm) (c=1 % vattenlösning)
Specifik rotation 84° till 88°
Synonym Trichlorosucrose
Molekylvikt (g/mol) 397.63
Fysisk form Kristallint pulver