Läs mer
Sucralos, TRC
Produktkod. 30412085
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30412085 1 g
1 options
Produktkod. 30412085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6925001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucralose
CAS 56038-13-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H19 Cl3 O8
Kvantitet 1 g
Synonym Sucralose, 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-α-d-galactopyranoside
InChI formel InChI=1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(klorometyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-klor-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 397.63
Formel vikt 396.0146