missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sucrose 6’-Acetate, Technical grade 80%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sucrose 6'-Acetate |
| CAS | 936001-72-8 |
| Molekylformel | C14H24O12 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Sucrose 6'-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O12/c1-5(17)23-3-7-8(18)10(20)11(21)13(24-7)26-14(4-16)12(22)9(19)6(2-15)25-14/h6-13,15-16,18-22H,2-4H2,1H3/t6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+,13-,14+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.33 |
| Formel vikt | 384.1268 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?