Läs mer
Thermo Scientific Chemicals sackaros, 99 %
Produktkod. 11407427
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407427 10,000 g 10000g
11487417 500 g 500g
11497417 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407427 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A15583.0C
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Används för proteinrening i studier av sackarosdensitetsgradienter. Sackaros används i stor utsträckning i mediciner för att ge svårsmälta kemikalier en mer behaglig smak. Det används i många medicinska doseringsformer såsom tuggtabletter, sirap, tabletter eller lim. Sackaros används främst i livsmedel nuförtiden. Fettsyraestrarna av sackaros visar användbar tillämpning i transdermala terapeutiska system. Sackarosgradientcentrifugering spelar också en viktig roll i den selektiva isoleringen av nocardia spp. från jord.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i alkohol, metanol. Olösligt i dietyleter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose
Smältpunkt 186 °C till 190 °C
Densitet 1.58
Odör Luktfritt
Kvantitet 10,000 g
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol, metanol. Olöslig i dietyleter.
Optisk rotation +66,5° (c=10 i vatten)
Formel vikt 342.3
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.