Läs mer
Thermo Scientific Chemicals sackaros, 99 %
Produktkod. p-7022694
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
500g
Produktkod. 11487417
Brand: Thermo Scientific Chemicals A15583.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Används för proteinrening i studier av sackarosdensitetsgradienter. Sackaros används i stor utsträckning i mediciner för att ge svårsmälta kemikalier en mer behaglig smak. Det används i många medicinska doseringsformer såsom tuggtabletter, sirap, tabletter eller lim. Sackaros används främst i livsmedel nuförtiden. Fettsyraestrarna av sackaros visar användbar tillämpning i transdermala terapeutiska system. Sackarosgradientcentrifugering spelar också en viktig roll i den selektiva isoleringen av nocardia spp. från jord.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används för proteinrening i studier av sackarosdensitetsgradienter. Sackaros används i stor utsträckning i mediciner för att ge svårsmälta kemikalier en mer behaglig smak. Det används i många medicinska doseringsformer såsom tuggtabletter, sirap, tabletter eller lim. Sackaros används främst i livsmedel nuförtiden. Fettsyraestrarna av sackaros visar användbar tillämpning i transdermala terapeutiska system. Sackarosgradientcentrifugering spelar också en viktig roll i den selektiva isoleringen av nocardia spp. från jord.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i alkohol, metanol. Olösligt i dietyleter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose
Smältpunkt 186°C to 190°C
Densitet 1.58
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,methanol. Insoluble in diethyl ether.
Optisk rotation +66.5° (c=10 in Water)
Formel vikt 342.3
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.