Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sucrose |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1,587 g/cm3 vid 25 °C |
| Analysprocentintervall | 99.7% |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi}-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol |
| Formel vikt | 342.3 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Cell Culture |
| Fysisk form | Kristallint pulver |