Läs mer
Sackaros, max 99 %, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456491 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456491 500 g 500g
11466491 1 kg 1kg
11476491 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456491 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219401890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    884.00 SEK
    841.27 SEK / 500g
    Save 42.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi}-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose
Färg Vitt
Densitet 1.587g/cm3 at 25°C
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 342.3
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Kristallint pulver