Läs mer
Sackaros, max 99 %, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sucrose |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1,587 g/cm3 vid 25 °C |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Kvantitet | 5 kg |
| Formel vikt | 342.3 |
| Procent renhet | >99% |
| Kvalitet | Molekylärbiologiska reagens |
| Fysisk form | Kristallint pulver |