Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sackaros, ACS
Produktkod. 11377968
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377968 1 kg 1kg
11367968 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377968 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 036508.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.69 SEK
    1069.65 SEK / 1kg
    Save 121.04 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Sackaros används i stor utsträckning i mediciner för att ge en mer behaglig smak till svårsmälta kemikalier. Det används i många medicinska doseringsformer såsom tuggtabletter, sirap, tabletter eller lim. Sackaros används främst i livsmedel nuförtiden. Fettsyraestrarna av sackaros visar användbar tillämpning i transdermala terapeutiska system. Sackarosgradientcentrifugering spelar också en viktig roll i den selektiva isoleringen av nocardia spp. från jord.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose
Namnnotering För analys ACS
Smältpunkt 185 °C till 187 °C
Färg Vitt
Densitet 1.58 g/mL
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 kg
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Löslighetsinformation Löslig i vatten; Lätt löslig i alkohol, metanol; Olöslig i dietyleter.
Formel vikt 342.3
Kvalitet ACS
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.