Läs mer
Sackaros (Brix) Standard, 20 %, Reagecon™
Produktkod. 13454026 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
15 mL
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13454026 15 mL 15ml
1 options
Produktkod. 13454026 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer BS20S