Läs mer
Sackaros (Brix) Standard, 40 %, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 13474036 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
15 mL
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13474036 15 mL 15ml
1 options
Produktkod. 13474036 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer BS40S