Läs mer
Sucrose Brix Standard Solution, 50%, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Koncentration:
50%
60% Sucrose
Förpackningsstorlek:
15ml
Beskrivning
Denna standardlösning av sackaros innehåller råingredienser med hög renhet, kan användas med alla märken av refraktometer, är stabiliserad för att ha en förlängd 12-veckors hållbarhet och är tillverkad i enlighet med ICUMSA riktlinjer.
- Bereds gravimetriskt på vikt-/viktbasis: både löst ämne (sackaros) och lösningsmedel (vatten) vägs på en våg kalibrerad med OIML spårbara vikter
- Balansintyg om kalibrering utfärdas i enlighet med ISO 17025 för kalibrering av icke-automatiska vågmaskiner (INAB ref: 265C)
- Brix-värdet verifieras med en högpresterande kalibrerad, temperaturkontrollerad refraktometer med hög renhet, ISO Guide 34-ackrediterade Brix-standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sucrose |
| Beskrivning | Meets ICUMSA guidelines, Accredited to ISO 17025, In accordance with ISO Guide 34 |
| Förpackning | Dropper flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 60% Sucrose |
| För användning med (utrustning) | Refractometer |
| Löslighet | Soluble in water |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 15 mL |
| Formel vikt | 342.3g/mol |