Läs mer
Sackaros, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
C12H22O11, CAS-nummer-57-50-1, amerfand, rörsocker, d-sackaros, rohrzucker, sackaros, sackaros, sackaros, socker, bordssocker, vitsocker, 1 kg, CHEBI:17992, Vit, 342,29 g/mol, CZMRUGDNZRECBNSA-NCDWAGMRECBN
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 190 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 6,5 till 7,5 |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 3 kg |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol |
| Formel vikt | 342,29 g/mol |
| Fysisk form | Fast |