Läs mer
Sackaros, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10634932 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10634932 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10346150 500 g Pulverburk av plast 500g
10254590 3 kg Pulverburk av plast 3kg
10020440 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10634932 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8600/60
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
C12H22O11, CAS Number-57-50-1, amerfand, rörsocker, d-sackaros, rohrzucker, sackaros, sackarum, sackaros, socker, bordssocker, vitt socker, 1 kg, CHEBI:17992, vitt, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
C12H22O11, CAS-nummer-57-50-1, amerfand, rörsocker, d-sackaros, rohrzucker, sackaros, sackaros, sackaros, socker, bordssocker, vitsocker, 1 kg, CHEBI:17992, Vit, 342,29 g/mol, CZMRUGDNZRECBNSA-NCDWAGMRECBN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Smältpunkt 190 °C
Färg Vitt
pH 6,5 till 7,5
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 1 kg
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi}-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vikt 342,29 g/mol
Fysisk form Fast
Produktbeteckning
  • D (+)-Sackaros