Läs mer
sackaros, (kristallin), MP Biomedicals
Produktkod. 11435702 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Förpackningsstorlek:
1lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435702 25 lb. 25lb
11415702 1 lb. 1lb
11425702 5 lb. 5lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435702 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0290297825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 SEK
    1951.28 SEK / 25lb
    Save 98.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Detta är en något mindre ren sackaros än vår 190271. Den minskar inte Fehlings lösning och är lämplig för de flesta rutintillämpningar
  • Det är en enkel kolhydrat.
  • Den används i densitetsgradienter, Dielectrophoretic Field-Flow Fractionation löpbuffert.
  • Det är en huvudkomponent i media och djurkost.
  • Sackaros är en enkel kolhydrat, en disackarid som består av glukos och fruktos.
  • Det hydrolyseras till glukos och fruktos av utspädda syror och av invertas, ett jästenzym
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose
Kvantitet 25 lb.
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vikt 342.3
Kvalitet Food
Fysisk form Kristallin