Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sackarosdiacetathexaisobutyrat
Produktkod. 15467459
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467459 1 kg 1kg
15447459 250 g 250g
15457459 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15467459 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66195.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27216-37-1 | C40H62O19
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27216-37-1
Molekylformel C40H62O19
MDL-nummer MFCD00041859
Synonym SAIB
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose diacetate hexaisobutyrate
Smältpunkt -7°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.146
Kokpunkt 288°C
Brytningsindex 1.457
Kvantitet 1 kg
Optisk rotation +49° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 846.91
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.