Läs mer
sackaros, (FCC), MP Biomedicals
Produktkod. 11492751 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 lb.
25 lb.
100 lb.
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492751 25 lb. 25lb
11482751 5 lb. 5lb
11402761 100 lb. 100lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492751 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0290471325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 SEK
    1448.85 SEK / 25lb
    Save 76.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose
Kvantitet 25 lb.
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi}-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vikt 342.3
Kvalitet FCC
Fysisk form Crystals