Läs mer
sackaros, för ACS-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407902 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407902 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11407902 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215258490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    896.00 SEK
    852.96 SEK / 500g
    Save 43.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose
Färg Vitt
Namnnotering För ACS-analys
CAS 57-50-1
Fysisk form Kristallint pulver
Molekylformel C12H22O11
MDL-nummer MFCD00006626
Densitet 1,587 vid 25 °C (vatten = 1)
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
Kvantitet 500 g
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 342.30
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Formel vikt 342.3