Läs mer
Sucrose Gel-Loading Dye for DNA Gels, 5X (Contains 40% Sucrose/Mol. Biol.), Fisher BioReagents
Beskrivning
This dye includes sucrose instead of glycerol. Add the dye to DNA samples prior to electrophoresis on agarose gels.
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | 0.30 to 0.45 AU at 252nm, 0.47 to 0.62 AU, 0.48 to 0.65 AU |
| Kemiskt namn eller material | Sucrose Gel-Loading Dye for DNA Gels |
| Namnnotering | 5X, Contains 40% Sucrose |
| CAS | 57-50-1, 7732-18-5 |
| Kvalitet | Electrophoresis |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Färg | Purple |
| Kvantitet | 5 ml |
| Fysisk form | Liquid |